GF22691426
Carbon - Vitreous
foil, 10x10mm, thickness 1.0mm, glassy carbon
Synonym(e):
Carbon - Vitreous, VC000502
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 226-914-26
Größe × Dicke
10 x 10 mm × 1.0 mm
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)