GF20754109
Stainless steel - AISI 416
rod, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, 31.5 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
FF157960
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 207-541-09
Länge
200 mm
Durchmesser
31.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)