Merck
GF20585606
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CU137400
Größe auswählen
1 EA
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 205-856-06
L × Wandstärke
1000 mm × 0.175 mm
AD × ID
3.0 mm × 2.65 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)