Merck
GF06245355
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
100mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CU137150
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 062-453-55
L × Wandstärke
100 mm × 0.15 mm
AD × ID
0.4 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)