Merck
GF20506272
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.2 m, coil width 450 mm
Synonym(e):
FP301050
Größe auswählen
1 EA
CHF 485.00
CHF 485.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 485.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 485.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 205-062-72
Länge
0.2 m
Spiralbreite
450 mm
Dicke
0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)