Merck
GF18159295
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 500 g, condition isotactic
Synonym(e):
PP306315
Größe auswählen
1 EA
CHF 457.00
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 457.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 181-592-95
Gewicht
500 g
Nominale Korngröße
4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)