Merck
GF17947323
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation, hard
Synonym(e):
CU075820
Größe auswählen
1 EA
CHF 255.00
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 255.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
temper (hard)
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 179-473-23
Länge
100 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.004 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)