Merck
GF17620466
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015150
Größe auswählen
1 EA
CHF 415.00
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 415.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 176-204-66
L × Durchm.
0.05 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)