Merck
GF17460716
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
AL427250
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’550.00
CHF 1’550.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’550.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 1’550.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 174-607-16
Länge
500 mm
AD
25.4 mm
Wandstärke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)