Merck
GF17179049
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055140
Größe auswählen
1 EA
CHF 334.00
CHF 334.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 334.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 334.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 171-790-49
Länge
100 m
Durchmesser
0.013 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)