Merck
GF15449878
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
20m wire, 0.50mm diameter, annealed
Synonym(e):
NE075120
Größe auswählen
1 EA
CHF 465.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 465.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 154-498-78
L × Durchm.
20 m × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)