Merck
GF15167572
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.05m wire, 0.50mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU145140
Größe auswählen
1 EA
CHF 590.00
CHF 590.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 590.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 590.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 151-675-72
L × Durchm.
0.05 m × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)