Merck
GF14724211
Gold-palladium alloy, Au93Pd7
0.5m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AC015140
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’290.00
CHF 1’290.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’290.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’290.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 147-242-11
L × Durchm.
0.5 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)