Merck
GF14617177
Brass alloy, Cu70Zn30
1m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU085120
Größe auswählen
1 EA
CHF 208.00
CHF 208.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 208.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 208.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 146-171-77
L × Durchm.
1 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)