Merck
GF14023156
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 50 x 50mm, 0.050mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
MO070210
Größe auswählen
1 EA
CHF 728.00
CHF 728.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 728.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 728.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 140-231-56
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.050 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)