Merck
GF12944190
Aluminiumoxid
powder, mean particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.9%
Synonym(e):
AL606010
Größe auswählen
1 EA
CHF 273.00
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 273.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 129-441-90
Gewicht
500 g
Mittlere Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)