Merck
GF12380329
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 6.0 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
W 606840
Größe auswählen
1 EA
CHF 304.00
CHF 304.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 304.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
CHF 304.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 123-803-29
Durchmesser
6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)