Merck
GF11323785
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.07mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonym(e):
CU045830
Größe auswählen
1 EA
CHF 574.00
CHF 574.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 574.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 574.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyurethane insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 113-237-85
Isolierungsstärke
0.01 mm
Draht L × Durchm.
200 m × 0.07 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)