Merck
GF07470301
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, condition crystal
Synonym(e):
ST313200
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 074-703-01
Größe
100 × 100 mm
Dicke
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)