Merck
GF10634318
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
50m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU055130
Größe auswählen
1 EA
CHF 418.00
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 418.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 106-343-18
L × Durchm.
50 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)