Merck
GF10115031
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
FE245110
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 101-150-31
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)