Merck
GF09101865
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonym(e):
PT017180
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’510.00
CHF 1’510.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’510.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’510.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 091-018-65
Länge
100 mm
AD
1.6 mm
Wandstärke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)