Merck
GF20654232
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonym(e):
PT015148
Größe auswählen
1 EA
CHF 783.00
CHF 783.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 783.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 783.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 206-542-32
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)