Merck
GF08040529
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 15mm disks, 0.10mm thickness
Synonym(e):
SN010300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 080-405-29
Durchm. × Dicke
15 mm × 0.10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)