GF07395521
Kohlenstoff
tube, graphite, 100mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.18mm, wall thickness 1.0mm, 99.95%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.95%
Form
tubes
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 073-955-21
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × Wandstärke
100 mm × 1.0 mm
AD × ID
3.18 mm × 1.18 mm ×
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable