Merck
GF07373370
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 0.5 m, coil width 25.4 mm
Synonym(e):
NI050237
Größe auswählen
1 EA
CHF 421.00
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 421.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 073-733-70
Länge
0.5 m
Spiralbreite
25.4 mm
Dicke
0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)