Merck
GF07086775
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 20 m, wall thickness 0.17 mm
Synonym(e):
AM307013
Größe auswählen
1 EA
CHF 493.00
CHF 493.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 493.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 493.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 070-867-75
Länge
20 m
Wandstärke
0.17 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)