Merck
GF06166740
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), mesh, nominal aperture 21ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 41ám
Synonym(e):
ES308704
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 061-667-40
Größe
500 × 500 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)