Merck
GF05401123
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper hard
Synonym(e):
FA145116
Größe auswählen
1 EA
CHF 172.00
CHF 172.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 172.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 172.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 054-011-23
Länge
10 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)