Merck
GF04376853
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.076 mm
Synonym(e):
PJ088710
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 043-768-53
Nennmaschenweite
0.20 mm
Größe
50 × 50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)