GF04040154
Polybenzimidazole
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 50 × 50 mm, black
Synonym(e):
BI303130
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 040-401-54
Größe
50 × 50 mm
Dicke
12 mm
Farbe
black
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable