GF02990123
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.031 mm, L 2 m, homopolymer
Synonym(e):
AC321030
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 029-901-23
Länge
2 m
Dicke
0.031 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable