Merck
GF01155765
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3.2 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
ME303030
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-557-65
Größe
100 × 100 mm
Dicke
3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)