Merck
GF01015300
Kobalt
powder, max. particle size 840 micron, weight 20 g, high purity 99.99+%
Synonym(e):
CO006035
Größe auswählen
1 EA
CHF 694.00
CHF 694.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 694.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 694.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 010-153-00
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
840 μm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)