GF00789497
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045150
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 007-894-97
L × Durchm.
50 m × 0.5 mm