Merck
GF00537083
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Synonym(e):
EK306301
Größe auswählen
1 EA
CHF 194.00
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 194.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-370-83
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)