Merck
GF00294005
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, L 10 m
Synonym(e):
CT301020
Größe auswählen
1 EA
CHF 912.00
CHF 912.00
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 912.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 912.00
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 002-940-05
Länge
10 m
Dicke
0.002 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)