Merck
GF00271448
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.3m coil, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240236
Größe auswählen
1 EA
CHF 247.00
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 247.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 002-714-48
Größe × Dicke
0.3 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)