DWKW216959
Wheaton Weithalsflasche
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL), flat vinyl liner
Synonym(e):
W216959
Größe auswählen
CHF 151.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 151.00
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC liner
flat vinyl liner
white polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
with cap
Verpackung
case of 36 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216959
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(99 mm) (178 mm) (400 mm)
Kapazität
(1,000 mL)
Fitting
53-400 neck
53-400
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
- Easy removal of contents
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
- Amber, USP Type III soda-lime glass
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)