Merck
DWKW216951
Wheaton Weithalsflasche
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL), PE liner
Synonym(e):
W216951
Größe auswählen
24 EA
CHF 46.30
CHF 46.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EA
CHF 46.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 46.30
Check Cart for Availability
Materialien
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
with cap
Verpackung
case of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216951
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
Kapazität
(30 mL)
Fitting
28-400 neck
28-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)