Wichtige Dokumente
DWKFDF130A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 250 mL
Synonym(e):
FDF130A
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
round clear PMP flask
Leistungsmerkmale
class A tolerance
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF130A
Kapazität
250 mL
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)