DWKBWP0500AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 500 mL
Synonym(e):
BWP0500AP
Empfohlene Produkte
Materialien
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BWP0500AP
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications