DWKBDH118T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PMP stopcock, PE stopcock, class B, capacity 50 mL
Synonym(e):
BDH118T
Empfohlene Produkte
Materialien
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Leistungsmerkmale
class B
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
AZLON BURETTE ACRYLIC, WITH PMP/PE STOPCOCK, CLASS B, 50 ML
Anwendung
Ideal for educational labs where breakages often occur
Leistungsmerkmale und Vorteile
Robust construction for strength and transparency