Wichtige Dokumente
DWK986700
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonym(e):
986700
Größe auswählen
CHF 230.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 230.00
Empfohlene Produkte
Materialien
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea individual cells in trays of 100
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986700
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Available with cap attached, caps packed separately or without cap
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)