Merck
DWK73805B15415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, natural screw cap
Synonym(e):
73805B-15415
Größe auswählen
1 PKG
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 139.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.17
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Materialien
natural screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
Verpackung
pkg of 1 packs
Hersteller/Markenname
Kimble® 73805B-15415
Fitting
thread
Anwendung
Closure solution for vials and bottles
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)