DWK258522102
DURAN® Filter funnel
borosilicate glass 3.3, volume 125 mL, porosity 1, autoclavable, pack of 1 ea
Synonym(e):
258522102
Größe auswählen
CHF 68.60
Größe auswählen
About This Item
CHF 68.60
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 258522102
Scheibendurchm.
60 mm
Filterdurchm.
60 mm
Volumen
125 mL
Porengröße
1 porosity
Kapazität
125 mL capacity
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from 3.3. expansion borosilicate glass
- Funnels have an integral sintered glass filtration disc
- Comprehensive range of funnel sizes and sinter porosities (grades) are available
- The use of filter paper is not required
- Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
- Filter funnels can be used with a filtering flask via a conical rubber seal (GUKO)
- Fired-on, highly durable white print
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)