Merck
DWK241702706
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (100 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
241702706
Größe auswählen
10 EACH
CHF 228.00
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
CHF 228.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass flask
round bottom
Verbindung
joint: ST/NS neck29/32
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241702706
Kolbenkapazität
(100 mL)
Allgemeine Beschreibung
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)