DWK231700006
Nmr Tube, 100Mhz, Borosilicate Glass 5.1, 178 Mm
Synonym(e):
231700006
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Borosilicate glass/PTFE vial
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
231700006
Parameter
100 MHz frequency
NMR-Röhrchengröße
178 mm
Verwandte Kategorien
Anwendung
Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR spectroscopy), Storage and transport of measurement solutions Designed for use in low to most mid field NMR spectrometers, Boro 3.3, EVA
Leistungsmerkmale und Vorteile
Close tolerances and accuracy, especially to their straightness, wall thickness and wall thickness distribution; Supplied with cap
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)