Merck
D88607
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-propionsäure -hydrochlorid
99%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NCH2CH2CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CCN(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7(9)10;/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10);1H
InChIKey
QQVHFNAGPZTCBE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable