Merck
D81009
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadien dioxid, Gemisch aus endo und exo Isomeren
97%
Synonym(e):
Dicyclopentadien-diepoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
SMILES String
C1C2OC2C3C1[C@H]4C[C@@H]3C5OC45
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-3-2-6-10(11-6)7(3)5(1)9-8(4)12-9/h3-10H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?,7?,8?,9?,10?/m1/s1
InChIKey
BQQUFAMSJAKLNB-CNHCLJDLSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1